Documenti fondamentali
GF07870901
Molybdenum
nut, size m5, length 25 pcs, style hexagonal
Sinonimo/i:
MO00NU05
Scegli un formato
1 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 370.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161727
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 078-709-01
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)