GF07844249
Ruthenium
Ruthenium, foil, 10x10mm, thickness 1.0mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Ruthenium, RU000220
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 078-442-49
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
Lungh. × largh. × spess.
10 mm × 10 mm × 1.0 mm
P. eboll.
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N