GF07797358
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI095825
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 077-973-58
Spessore isolante
0.003 mm
Lungh. filo × diam.
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)