GF07176843
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.16 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.025mm
Sinonimo/i:
IM301620
About This Item
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 071-768-43
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3