Documenti fondamentali
GF06835125
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 50 mm, black
Sinonimo/i:
BI307938
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’190.00
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’190.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 068-351-25
Lunghezza
50 mm
Diametro
38 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)