Documenti
GF06602824
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
20m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Sinonimo/i:
AL215150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
97.5%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 066-028-24
L × diam.
20 m × 0.5 mm