Documenti
GF06475888
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
TI010301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 064-758-88
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.1 mm