Documenti fondamentali
GF06395351
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 50g
Sinonimo/i:
AG066015
Scegli un formato
1 EA
CHF 459.00
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 459.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 063-953-51
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)