Documenti fondamentali
GF06385833
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
Sinonimo/i:
AL077950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 063-858-33
Lunghezza
1000 mm
Diametro
4.76 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)