Documenti fondamentali
GF05754359
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AL137910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 057-543-59
Lunghezza
100 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)