Documenti fondamentali
GF05636538
Niobium
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.008mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
Niobium, NB005850, Columbium
Scegli un formato
1 EA
CHF 525.00
CHF 525.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 525.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 525.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 056-365-38
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Lungh. filo × diam. × spessore
5 m × 0.05 mm × 0.008 mm, insulated
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)