Documenti fondamentali
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinonimo/i:
FA145116
Scegli un formato
1 EA
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 172.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 172.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 054-011-23
Lunghezza
10 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)