GF04678230
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007400
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-782-30
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)