Documenti fondamentali
GF04431439
Tantalum
Bolt, size m3 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinonimo/i:
TA00BO35, Ta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161620
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Temp. autoaccensione
572 °F
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 044-314-39
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)