Documenti
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Sinonimo/i:
FF213720
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-895-85
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.060 mm
Peso
50 gper meter squared
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3