Documenti fondamentali
GF03583649
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AS006125
About This Item
Codice UNSPSC:
12141906
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 035-836-49
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)