GF03004502
Zirconium
foil, 8mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000210
About This Item
Saggio
99.20%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-045-02
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
8 mm × 0.025 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials