GF02866271
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 15 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
CT307915
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-662-71
Lunghezza
500 mm
Diametro
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)