Documenti fondamentali
GF02558257
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT015150
Scegli un formato
1 EA
CHF 534.00
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 534.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 025-582-57
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)