Documenti
GF02464949
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, transparent pale amber
Sinonimo/i:
EK301025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 024-649-49
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm