Documenti fondamentali
GF02333843
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FE020210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 023-338-43
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)