Documenti fondamentali
GF02312121
Titanium-vanadium-chromium-aluminum alloy, Ti69V15Cr13Al3
foil, 25 x 25mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
TJ110350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
light tight (lt)
Stato
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 023-121-21
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.038 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)