Documenti fondamentali
GF02206482
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF230280
Scegli un formato
1 EA
CHF 524.00
CHF 524.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 524.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 524.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 022-064-82
Misura × spessore
2 m × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)