Documenti fondamentali
GF02158433
Titanium
foil, thickness 0.008 mm, length 0.2 m, coil width 104 mm
Sinonimo/i:
TI000211
Scegli un formato
1 EA
CHF 3’450.00
CHF 3’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 3’450.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 3’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 021-584-33
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
104 mm
Spessore
0.008 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)