Documenti fondamentali
GF01671151
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
ST311030
Scegli un formato
1 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 231.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 016-711-51
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)