Documenti fondamentali
GF01658998
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NJ270400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 016-589-98
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)