Documenti fondamentali
GF01524675
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 200 mm, gray
Sinonimo/i:
EK307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 015-246-75
Lunghezza
200 mm
Diametro
10 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)