Documenti fondamentali
GF01357095
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 97%
Sinonimo/i:
Hafnium, HF000190
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141718
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-570-95
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
6 mm × 0.02 mm
P. ebollizione
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)