GF01313356
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI105840
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-133-56
Spessore isolante
0.004 mm
Lungh. filo × diam.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)