GF01297504
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 50 x 75mm, 0.50mm thickness
Sinonimo/i:
W 180300
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 012-975-04
Misura × spessore
50 mm × 75 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)