Documenti fondamentali
GF00998309
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
SN175120
Scegli un formato
1 EA
CHF 176.00
CHF 176.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 176.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 176.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 009-983-09
L × diam.
10 m × 0.27 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)