Documenti
GF00605191
Platinum
foil, thickness 0.15 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PT000255
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 006-051-91
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.15 mm
P. eboll.
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N