Documenti fondamentali
GF00546016
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
CZ080300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 005-460-16
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)