Documenti fondamentali
GF00370729
Polyimide
(PI), rod, diam. 25.4 mm, L 200 mm, grade vespel sp1
Sinonimo/i:
IM307940
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’720.00
CHF 1’720.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’720.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’720.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 003-707-29
Lunghezza
200 mm
Diametro
25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)