Documenti fondamentali
GF00271448
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.3m coil, 0.025mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240236
Scegli un formato
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 247.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-714-48
Misura × spessore
0.3 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)