Documenti fondamentali
GF00163909
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, translucent white 82728
Sinonimo/i:
CT301351
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 001-639-09
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)