Documenti fondamentali
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
AU050220
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’010.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 001-119-57
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)