Documenti
GF00035514
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinonimo/i:
NB137600
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 000-355-14
Lunghezza
200 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
0.4 mm