GEN-7036
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTAP:Chol:DOPE (1:0.75:0.5)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Composizione
Deionized RNAse-free Water
Concentrazione
1 mM (DOPE)
1.5 mM (Cholesterol)
2 mM (DOTAP)
Impurezze
1:0.75:0.5 mol DOTAP:Cholesterol:DOPE
Dimensione particelle
100 nm
pH
7
Descrizione generale
Applicazioni
Gene delivery
Lipid-protein interactions
Stoccaggio e stabilità
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)