GEN-7026
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA (100%) containing 0.5% DiI (Fluorescent)
About This Item
Livello qualitativo
contiene
1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate (DiI) as fluorescent label
Composizione
Deionized RNAse-free Water
Concentrazione
0.002 mM (DiI)
2 mM (DOTMA)
Impurezze
100 mol % DOTMA
Dimensione particelle
100 nm
pH
7
Rapporto di assorbanza
549/565 nm
Descrizione generale
Applicazioni
Gene delivery
Lipid-protein interactions
Stoccaggio e stabilità
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)