Documenti fondamentali
GE63-0035-45
GE Exposure Cassette, Unmounted Screen
size 35 cm × 43 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 63-0035-45
Disponibilità
not available in Japan
Misura
35 cm × 43 cm
Descrizione generale
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
For use with unmounted screens (not included).
Protects your screen from light during exposure.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)