Documenti fondamentali
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
Sinonimo/i:
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Beilstein:
112112
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Glicina suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
G8898
Glicina