Documenti fondamentali
F4203
Sigma-Aldrich
2-Fluoroanisole
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Beilstein:
1859755
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
154-155 °C (lit.)
Punto di fusione
−39 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)