F15307
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
FCH2COCO2Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.04 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Composizione
Degree of hydration, ~1
Punto di fusione
145 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?