Documenti fondamentali
F12200
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
138-139 °C/83 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)