Documenti
E9404
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidoacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
P. eboll.
260 °C/712 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3