E31200
Ethyl α-hydroxyisobutyrate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
150 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup