Vai a
E23909
Ethyl dichlorothiophosphate
95%
Sinonimo/i:
Ethyl phosphorodichloridothionate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H5OP(S)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-100-4
MDL number:
Assay:
95%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
10 mmHg ( 55 °C)
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
InChI key
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D916835105930764
description
95%
description
97%
description
≥95%
description
≥95%
assay
95%
assay
97%
assay
≥94.5% (HPLC), ≥95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
bp
45 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.484
refractive index
-
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.304 g/mL at 25 °C
density
-
vapor pressure
10 mmHg ( 55 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 50 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)