Documenti
E18905
Sigma-Aldrich
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
99%, solid
Sinonimo/i:
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Punto di fusione
164-166 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: 2.5%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Applicazioni
NLO material
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3