Documenti
E18603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-cyanobenzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup